Learn More
Buerkle™ Contenedor de residuos de cuello ancho de HDPE para la eliminación de residuos
33.14 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacidad (métrico):
3,6 L
6 l
26 l
34 L
Description
- Fabricado con HDPE
- Resistentes a una temperatura de −20 °C a +80 °C
- Homologación de la ONU para el transporte de sólidos 1H2/X
Specifications
Diámetro (métrico) | 198 mm |
Altura (métrico) | 263 mm |
Capacidad (métrico) | 6 l |
Color | Blanco |
Diámetro exterior del cuello (métrico) | 136 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Eliminación o almacenamiento de polvos, granulados y líquidos |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Cantidad | Unidad |
Certificaciones/conformidad | Aprobación de transporte por la ONU 1H2/X |
Closure Included | Sí |
Show More |