Learn More
Invitrogen™ HCC-1/CCL14 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marca: Invitrogen™ EHCCL14X5
Detalles adicionales : Peso : 0.33820kg
Descripción
The Human HCC-1/CCL14 ELISA quantitates Hu HCC-1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu HCC-1. Principle of the method The Human HCC-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Este gen, CCL14, es uno de varios genes de citoquinas CC agrupados en 17q11.2. Las citoquinas CC son proteínas secretadas caracterizadas por dos cisteínas adyacentes. La citoquina codificada por este gen induce cambios en la concentración intracelular de calcio y liberación enzimática en los monocitos. Este gen expresa transcriptos monocistrónicos y bicistrónicos. Las transcriptos bicistrónicos incluyen el gen de citoquinas anterior CCL15. Además, CCL14 se somete a un empalme alternativo en los transcriptos bicistrónicos; se desconoce si su transcripto monocistrónico también está sujeto al empalme alternativo.Especificaciones
Q16627 | |
7 pg/ml | |
ELISA tipo sándwich de fase sólida | |
Kit de ELISA | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Ensayos de 5 x 96 | |
ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas | |
6358 | |
<12% | |
SAV-HRP, Cubiertas adhesivas para placas, Concentrado de diluyente de ensayo, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, Solución de parada, Estándar, Tampón de lavado | |
5 × 96 pruebas | |
Inflamación | |
De 2 °C a 8 °C | |
Humano | |
4 h 45 min |
De 6,14 pg/ml a 1500 pg/ml | |
De 7 pg/ml a 1500 pg/ml | |
Biotina | |
Otras proteínas | |
Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citoquinas probadas: angiogenina humana, BDNF, BLC, CNTF, ENA- 78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL- 11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, FGF-4, FGF-6, FGF- 7, G-CSF, GDNF, GM-CSF, IFN-gamma, IGFBP-2, IGFBP-3, IGFBP-4, leptina (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF. | |
Humano | |
Lector de microplacas colorimétrico | |
CC-1,CC-3,CKB1,HCC-1,HCC-1(1-74),HCC-1/HCC-3,HCC-3,MCIF,NCC-2,NCC2,SCYA14,SCYL2,SY14 | |
<10% | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
1 μl de plasma; 1 μl de suero; 100 μl de sobrenadante | |
CC-1, CC-3, CKB1, HCC-1, HCC-1(1-74), HCC-1/HCC-3, HCC-3, MCIF, NCC-2, NCC2, SCYA14, SCYL2, SY14 | |
1 h 20 min |