Learn More
Brady™ Hazardous Substance Labels, 76 mm Core
Pre-printed, benchtop printer labels for CLP-GHS hazardous substances.
en la oferta
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Rojo sobre blanco |
Acabado | Satinado |
Material | Polipropileno (B-7594) |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15941021
|
Brady™
622283 |
1 diseño de rombo |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15951021
|
Brady™
622284 |
2 diseño de rombo |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15961021
|
Brady™
622285 |
Diseño de rombo 3A |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15971021
|
Brady™
622286 |
Diseño de rombo 3B |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15981021
|
Brady™
622287 |
Diseño de rombo 4A |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
15991021
|
Brady™
622288 |
Diseño de rombo 4B |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Supplied with pre-printed red diamonds
- Ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Rojo sobre blanco | |
Polipropileno (B-7594) | |
No estéril | |
Impresoras BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus y IP™ Series, impresoras THT con núcleo de 76 mm | |
1000 etiquetas | |
De -20 °C a +100 °C | |
115,4 mm | |
110 mm |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Transferencia térmica | |
Identificación de comunicación de peligros | |
1 | |
Rectángulo | |
0,079 mm | |
75 mm |