Learn More
Brady™ Etiquetas de sustancias peligrosas, núcleo de 76 mm
Código de producto. 15941021
Change view
Click to view available options
Incluye:
1 diseño de rombo
2 diseño de rombo
Diseño de rombo 3A
Diseño de rombo 3B
Diseño de rombo 4A
Diseño de rombo 4B
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Incluye unitSize
15941021 1 diseño de rombo paquete de 1000
15951021 2 diseño de rombo paquete de 1000
15961021 Diseño de rombo 3A paquete de 1000
15971021 Diseño de rombo 3B paquete de 1000
15981021 Diseño de rombo 4A paquete de 1000
15991021 Diseño de rombo 4B paquete de 1000
6 options
Código de producto. 15941021
Marca: Brady™ 622283
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Etiquetas de impresora preimpresas de sobremesa para sustancias peligrosas CLP-GHS.
  • Suministrado con rombos rojos preimpresos
  • Listas para imprimir la advertencia necesaria, conforme a las últimas normativas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Tipo de adhesivo Acrílico permanente, Permanent
Recubrimiento None
Color Rojo sobre blanco
Acabado Satinado
Formato Die-cut
Material Polipropileno (B-7594)
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Identificación de comunicación de peligros
Para utilizar con (equipo) Impresoras BradyPrinter i5100, i7100, BradyPrinter PR Plus y IP™ Series, impresoras THT con núcleo de 76 mm
Incluye 1 diseño de rombo
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20°C
Modelo THTCLP-M-L1-7594-1
N.° por paquete 1000 Label(s) / Roll
Cantidad 1000 etiquetas
Forma Rectángulo
Tamaño 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -4°F to 212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0.0031 in.
Grosor (métrico) 0,079 mm
Repetición vertical (métrico) 115,4 mm
Dimensions (LxW) 75.00 mm (W) x 110.00 mm (H)
Longitud (imperial) 4.33 in.
Anchura (imperial) 2.95 in.
Anchura (métrico) 75 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 75.00 mm
Altura (imperial) 4.33 in.
Altura (métrico) 110 mm
Alternate Part Number THTCLP-M-L1-7594-1