Learn More
Gasa Haynes™ 25, malla 30 tejida a partir de alambre de 0,28 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046892.FL
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15487335
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Haynes™ 25 gauze
75 x 75 mm
Tela de alambre
30 mesh woven from 0.28mm (0.011 in.) dia. wire
30 Mesh
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos