Learn More
Gasa Hastelloy C™, malla 100 tejida a partir de alambre de 0,102 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 040940.FL
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11325257
  • 49.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Hastelloy C™ gauze
MFCD00801065
100 Mesh
Woven from 0.102mm (0.004 in.) dia. wire
75 x 75 mm
Tela de alambre
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos