Learn More
Gasa Hastelloy C™, malla 40 tejida a partir de alambre de 0,19 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
33.60€ - 321.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15427285
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046690.FL |
75 x 75 mm |
33.60€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15437285
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046690.GT |
150 x 150 mm |
97.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15447285
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
046690.HB |
300 x 300 mm |
321.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Hastelloy C is used in combustion chambers, heat-treating equipment, collector rings, combustion chambers and exhaust stacks for high-heat applications in for conventional aircraft and jets, pipe connections, pumps and valves for oil refinery, chemical and petrochemical applications. Also used in components exposed to flue gas or flue gas desulfurization plants.