Learn More
Gasa Hastelloy C™, malla 10 tejida a partir de alambre de 0,64 mm de diámetro, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046563.FL
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457255
  • 33.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 03-06-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Hastelloy C™ gauze
MFCD00801065
10 Mesh
10 mesh woven from 0.64mm (0.025 in.) dia. wire
75 x 75 mm
Tela de alambre
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS Documentos