Learn More
BRAND™ Pipeta de repetición electrónica HandyStep™ Touch con certificado de calibración DAkkS de fábrica
La pipeta de repetición electrónica BRAND™ HandyStep™ táctil cuenta con mandos en la pantalla táctil para un funcionamiento intuitivo.
Marca: BRAND™ DAkkS/705200
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg
Descripción
- Modo estándar,dispensación múltiple, dispensación automática, pipetas y guardado de favoritos
- Reconoce automáticamente las puntas del dispensador de precisión BRAND™ PD-Tip™ II
- Batería de li-ion de larga vida
- Expulsión de puntas automática
- Varios idiomas: inglés, español, francés, alemán y chino
- Soporte de carga inductivo disponible
Especificaciones
Puntas de pipeta de repetición estándar | |
PD-Tip™ II | |
HandyStep™ Touch™ | |
Pipeta de repetición electrónica | |
PD-Tips II | |
6 cm | |
20 cm | |
De 100 a 240 V |
Blanco | |
Polímero | |
1 | |
De 1 a 50 | |
Cargador | |
5 cm | |
De 100 a 240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |