Learn More
Buerkle™ Bomba manual OTAL™
Garantice la extracción de líquido residual con estas versátiles bombas de mano. Las bombas de mano Buerkle™ OTAL™ disponen de un tubo de inmersión telescópico que se adapta a la altura del recipiente en la inserción, por lo que la bomba de mano compacta se puede utilizar con diferentes recipientes.
Marca: Buerkle™ 5005-3000
163.37 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23267" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.48000kg
Alertas:
¡Atención! Asegúrese de prestar atención a la Lista de resistencia química.
Descripción
Las bombas de mano OTAL se ajustan a la mayoría de bidones de almacenamiento disponibles en el mercado. El tubo de inmersión telescópico se adapta a la altura del recipiente en la inserción. Esto garantiza una buena eliminación de los líquidos residuales y supone que la bomba de mano se puede utilizar con diferentes recipientes.- Bomba de mano especialmente compacta que ahorra espacio
- Buena capacidad de bomba
- Con tapones universales de PVC blando, para aberturas de recipientes de 30 a 70 mm Ø
- resistente a ácidos débiles, álcalis y detergentes.
- especialmente apta para ácidos y álcalis, no para álcalis y ácidos altamente oxidantes.
- Gracias a sus propiedades especiales de material, el PVDF tiene una mejor resistencia química que el PP. Resistente a la lejía de cloro.
- para líquidos difícilmente inflamables en la categoría de riesgos AIII (VbF).
- La bomba manual de PVDF o PP OTAL debe utilizarse para medios cáusticos.
- manguera de descarga con una longitud de 1,5 m fabricada con PVC y llave de paso de PP/PE, tubo dispensador fabricado con PP.
- La manguera de descarga es especialmente apta para llenar recipientes alejados.
Especificaciones
70 cm | |
Bomba manual | |
Resistente al cloro | |
Tambor de almacenamiento | |
20 l/min | |
0,48 kg |
Almacenamiento comercial | |
70 cm | |
PVDF | |
30 a 70 mm | |
Tubos dispensadores de PVDF de 16 mm de diámetro |