Learn More
JG Finneran Associates™ Hand Operated Vial Decapper
266.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Descapsulador de viales |
---|---|
N.° por paquete | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12493030
|
JG Finneran Associates™
9320-11 |
Viales para capsular de 11 mm |
266.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12483030
|
JG Finneran Associates™
9320-08 |
Viales de encapsular de 8 mm |
266.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Descapsulador de viales | |
1 unidad |