Learn More
Hamilton™ Syringe Guide for Microliter™ and Gaslight™ Syringes
Designed to work with 700/7000 series MICROLITER syringes and 1700 series GASTIGHT syringes
Marca: Hamilton™ 14906
Detalles adicionales : Peso : 0.01700kg
Descripción
Designed to work with 700/7000 series MICROLITER syringes and 1700 series GASTIGHT syringes
Las guías de la jeringa están diseñadas para evitar que el émbolo se curve y el tope ajustable evita daños en el émbolo.
Especificaciones
Guía de jeringa | |
Jeringas de microlitros y herméticas, serie 7000 y jeringas de 25 a 500 μl |