Learn More
Hamilton™ PTFE Tubing Adapted to Femaile Luer Lock
Connect to a syringe or other component
Marca: Hamilton™ 90615
Detalles adicionales : Peso : 0.00376kg
Descripción
- Fabricado con PTFE
- Una conexión luer hembra en el extremo
- El tubo tiene una longitud de 304,8 mm (12 pulgadas)
Especificaciones
PTFE | |
Conectar a una jeringa u otro componente | |
30,48 cm |
15 G | |
12 pulg | |
Conjunto de tubos |