Learn More
Hamilton™ PRP-X100 Anion Exchange HPLC Columns: Stainless Steel
Polymeric column packing for separation of inorganic and organic anions from 10 to 500 ppm
Marca:  Hamilton™ 79190
Detalles adicionales : Peso : 0.18600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10753797
  • 919.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fácil determinación de iones
  • Las columnas PRP-X100 para cromatografía iónica son la forma más fácil de separar iones inorgánicos. Estas columnas se pueden utilizar con cualquier cromatógrafo iónico o HPLC para determinar de manera sencilla los aniones de casi cualquier tipo de matriz de muestra, incluidos el aire, el agua y el suelo.
Mejor que los métodos de química húmeda
  • La cromatografía iónica reduce considerablemente el pretratamiento de las muestras y mejora la exactitud y la precisión de los resultados cuando se utiliza un producto químico húmedo o colorimétrico métodos
Alta sensibilidad
  • Se utiliza para separar iones en concentraciones de 1 ppm a 1000 ppm sin necesidad de utilizar supresión ni técnicas de preconcentración complicadas
Columna con una larga vida útil
  • El soporte polimérico altamente inerte resiste el ataque químico de disolventes orgánicos y tampones acuosos (orgánicos o acuosos del 0 al 100 %, a intervalos de pH de 1 a 13) y consigue alargar de forma eficaz la vida útil de la columna. Si el rendimiento de la columna se deteriora (por ensanchamiento de los picos o pérdida de simetría), el protocolo de regeneración suele devolver la cromatografía a su estado original.
Analice aniones comunes o complejos
  • Separe fácilmente y a un pH alto (11,5) aniones complejos como el cianuro, el borato y el silicato. El empaquetamiento polimérico es estable a intervalos de pH de 1 a 13, por lo que se puede utilizar una sola columna para el análisis de aniones comunes y complejos.
Fácil detección y eluyentes comunes
  • Para detectar la conductividad es necesario medir el aumento de la conductancia del los iones de la muestra de elución en relación con la conductividad de fondo
Especificaciones
Especificaciones
2,1 mm
250 mm
pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico
De 1 a 13
De 5 °C a 60 °C
PRP-X100
Intercambio iónico
Acero inoxidable
1 ml/min
5000 psi (345 bar)
5 μm
100 Å
L47
PSDVB/trimetilamonio
Intercambio iónico
Columna para HPLC