Learn More
Hamilton™ PRP™-C18 Reversed-Phase HPLC Columns: PEEK
Designed to provide high-efficiency, reversed-phase separations over an extended column life in nearly any mobile phase or pH
Marca: Hamilton™ 79684
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Descripción
La fase estacionaria rígida tiene una excelente estabilidad mecánica y térmica, no experimenta contracción ni hinchazón y es completamente inerte a la mayoría de las condiciones que se suelen dar en la cromatografía de fase inversa.
Ventajas y características
- pH estable de 1 a 14
- Estabilidad de la temperatura por encima de 100 °C
- Unión única de C18 a un soporte de polímero
- Aplicaciones de LC/MS, ADN sintetizado y moléculas pequeñas
- Excelente durabilidad (estable en cualquier concentración de agua o disolvente orgánico)
- Hardware con dimesiones personalizadas disponible
- Precolumnas analíticas y semipreparativas/preparativas disponibles
La columna PRP-C18 Hamilton es una columna duradera y eficaz para HPLC de uso general y es especialmente adecuada para aplicaciones especializadas de los sectores clínico, farmacéutico, medioambiental, alimentario, forense y de las ciencias de la vida.
Ventajas de las columnas poliméricas de fase inversa PRP-C
Reproducibilidad
Las columnas de fase inversa PRP-C18 son ideales para aplicaciones que requieren un alto grado de consistencia columna a columna y lote a lote (p. ej. en control de calidad o ensayos clínicos). Debido a la unión de polímeros única de la fase C18 al soporte de PS-DVB, las columnas PRP-C18 mantienen sus características de rendimiento más tiempo que muchas de las columnas de sílice C8 o C18 tradicionales. Mientras que muchos fabricantes de columnas confían en otras fuentes para su soporte de sílice como materia prima, en Hamilton se produce el soporte PRP-C, que garantiza un suministro consistente de columnas PRP-C18.
Larga vida útil (excelente durabilidad)
La nueva columna PRP-C18 Hamilton está diseñada para proporcionar separaciones de fase inversa de alta eficiencia durante mucho tiempo y en casi cualquier fase móvil o pH. La fase estacionaria rígida tiene una excelente estabilidad mecánica y térmica (> 100 °C), es estable a la presión hasta los 344,73 bar (5000 psi), está altamente entrecruzada para prevenir la contracción o hinchazón (común en otras columnas poliméricas) y es completamente inerte a la mayoría de las condiciones que se suelen encontrar en la cromatografía de fase inversa. El soporte PRP-C18 demuestra una estabilidad en su pH sin mostrar ningún deterioro en el rendimiento, incluso después de la exposición prolongada a NaOH (1 molar) y H2SO4. Esto que hace que la se pueda restaurar con facilidad el rendimiento original cuando no es posible con las columnas HPLC tradicionales. Las columnas PRP-C18 duran de 3 a 4 veces más que las columnas a base de sílice en la mayoría de las condiciones gracias a la durabilidad química del soporte base.
Especificaciones
4,6 mm | |
Separación de LC-MS | |
5000 psi (345 bar) | |
5 μm | |
100 Å | |
L21 | |
Polímero | |
Fase inversa | |
Columna para HPLC |
5 μm | |
250 mm | |
pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico | |
De 1 a 13 | |
De 5 °C a 85 °C | |
PRP-C18 | |
Fase inversa | |
PEEK |