Learn More
Hamilton™ PRP™-3 Reversed Phase HPLC Columns
PRP-3 polymeric 300 Å columns for gradient separations of peptides and proteins
Marca: Hamilton™ 79466
Detalles adicionales : Peso : 0.15200kg
Descripción
Las columnas poliméricas de fase inversa PRP-3, empaquetadas con un soporte de poli(estireno-divinil)benceno, duran más que las columnas a base de sílice. El soporte se mantiene estable bajo presión hasta los 344,73 bar (5000 psi) y está entrecruzado para evitar que se contraiga o se hinche cuando se cambia la fase móvil. El soporte es completamente polimérico y no tiene grupos C18 que se puedan hidrolizar, por lo que la vida útil de la columna es más larga.
pH de estabilidad superior
- Las columnas PRP-3 tienen una estabilidad inherente que las hace aptas para cualquier método de purificación de proteínas con un intervalo de pH de 1 a 13. Las columnas PRP-3 permiten analizar la pureza de las proteínas a niveles de pH altos y bajos.
- Los poros de 300 Å del soporte PRP-3 garantizan una buena recuperación de la proteína (> 90 %). El empaquetamiento altamente inerte de poli(estireno-divinilbenceno) mejora la recuperación de proteínas, porque no el soporte no contiene grupos de silanol que puedan causar una adsorción irreversible de las proteínas
- Fácil de usar e ideal para casi cualquier separación de proteínas con modificador orgánico (0-100 %), desde las más comunes a las más inusuales, incluidas aquellas que se dan bajo condiciones de pH de 1 a 13
- Ponemos a su disposición una selección de tamaños de columna, desde escala analítica hasta semipreparativa y preparativa. El empaquetamiento PRP-3 es consistente en todas las columnas, desde las analíticas hasta las preparativas, por lo que el escalamiento de la muestra resulta muy sencillo.
- La columna analítica corta (50 mm) es adecuada para la elución en gradiente de proteínas de alto peso molecular. La columna más larga (150 mm) es adecuada para proteínas más pequeñas.
Características del producto:
- Tamaño de las partículas 10 μm y de 12 a 20 μl
- Diámetros internos de ocho columnas: De 2,1 a 21,2 μl
- Materiales de dos columnas: Acero inoxidable 316 y PEEK
- Precolumnas analíticas y semipreparativas/preparativas
- Hardware con dimesiones personalizadas disponible
Especificaciones
Columna de análisis | |
150 mm | |
10 μm | |
300 Å | |
L21 | |
PSDVB (poliestireno-divinilbenceno) | |
Fase inversa |
4,1 mm | |
5000 psi (345 bar) | |
De 1 a 13 | |
De 5 °C a 85 °C | |
PRP-h3 | |
Fase inversa |