Learn More
Hamilton™ PRP™-3 Reversed Phase HPLC Columns
PRP-3 polymeric 300 Å columns for gradient separations of peptides and proteins
909.00€ - 2465.00€
Especificaciones
Presión máxima 5000 psi (345 bar)
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 1 a 13
Tamaño de poro 300 Å
Temperatura De 5 °C a 85 °C
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Tipo de columna Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Material de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de columna Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Material de embalaje Precio Cantidad y disponibilidad  
11568144
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
79526
Fase inversa 10 mm 250 mm PSDVB (poliestireno-divinilbenceno)
2465.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
10045370
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
79466
Fase inversa 4,1 mm 150 mm PSDVB (poliestireno-divinilbenceno)
909.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11518084
Ver documentos Detalles de la promoción
Hamilton™
79468
Fase inversa 7 mm 305 mm PSDVB (poliestireno-divinilbenceno)
1425.00€
cada uno
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 16-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
PRP-3 polymeric reversed phase columns, packed with a poly(styrene-divinyl)benzene support, last longer than silica-based columns. Support is pressure stable up to 5,000 psi and crosslinked to prevent shrinkage or swelling when the mobile phase is changed. The support is entirely polymeric and there are no C18 groups to hydrolyze, column lifetime is longer.
Superior pH Stability
  • The inherent stability of PRP-3 columns allows their use for any protein purification method from pH 1 to 13. PRP-3 columns allow you to analyze protein purity at low and high pH extremes.
  • Protein Recovery
    • The 300Å pores on the PRP-3 support help ensure good recovery (>90%) of your protein. The highly inert poly(styrene-divinylbenzene) packing enhances protein recovery because there are no silanol groups on the support to cause irreversible protein adsorption
  • Wide Applicability
    • Easy to use and ideal for almost any protein separation, including pH conditions from 1 to 13, with organic modifier (0-100%) of virtually any type from routine to the unusual
  • Scaleup
    • A selection of column sizes are available from analytical to semi-prep and preparative scale. Sample scaleup is easy because the PRP-3 packing is consistent from analytical to preparative columns.
    • The short analytical (50mm) column is well suited for the gradient elution of high molecular weight proteins. The longer (150mm) column is well suited for smaller proteins.
    Product Features:
    • Particle size: 10μm and 12-20μL
    • Eight column internal diameters: 2.1 to 21.2μL
    • Two column materials: 316 stainless steel and PEEK
    • Analytical and semiprep/preparative guard columns
    • Custom hardware dimensions available
    Especificaciones
    Especificaciones
    5000 psi (345 bar)
    De 1 a 13
    De 5 °C a 85 °C
    PRP-h3
    Fase inversa
    10 μm
    300 Å
    L21
    PSDVB (poliestireno-divinilbenceno)
    Fase inversa