Learn More
Hamilton™ Microlab 300 Pipetting System Accessories - Syringes
Choose from two syringes designed for use specifically with the Hamilton Microlab 300 Pipetting System
154.02€ - 173.40€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema de pipeteo Microlab™ 300 |
---|
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Modelo | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15319742
|
Hamilton™
66088-40 |
Punta de émbolo de PTFE | 1002,5 | 1,25 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
15309742
|
Hamilton™
66088-15 |
Punta del émbolo | 1705,5 BFP | 25 μl |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Model 1705.5
- Bubble Free Prime
- Expels air from the syringe and valve thanks to an innovative plunger tip
- 1.25mL
- Model 1002.5
- Gastight
- Ideal for dispensing both liquids and gases
- Has a precision-machined PTFE plunger tip which creates a leak-free seal
- 25μL
Especificaciones
Sistema de pipeteo Microlab™ 300 |