Learn More
Hamilton™ Agujas de punta roma de concentrador de metal (Luer Lock)
Las agujas con cilindro de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL. Las agujas son de acero inoxidable (sst.) 304. La longitud de aguja estándar es de 51 mm (2 pulg). Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Marca: Hamilton™ 91018
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.
- Hechas de acero inoxidable 304
- La longitud estándar de la aguja es de 51 mm
- Disponible en prácticos paquetes de seis
- Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punta personalizados
- Las agujas están disponibles con calibres de 10 a 33
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
18 G | |
0,05 in | |
1,27 mm | |
Aguja | |
Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE |
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable | |
0,033 in | |
0,84 mm | |
2 pulg | |
Romo |