Learn More
Hamilton™ CTC PAL™ Autosampler S-Line Syringes
Delivers great performance for everyday use in GC and HPLC injections
Marca: Hamilton™ 67446-01
Detalles adicionales : Peso : 0.08000kg
Descripción
La jeringa S-Line económica está hecha a mano con materiales de la más alta calidad para superar sus expectativas para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas estándar. La versión Gastight™ de la jeringa S-Line es una opción ideal para inyecciones de muestras de GC. Incorpora una punta de émbolo de PTFE mecanizada de precisión que crea un sellado sin fugas. Con el ajuste hermético en el cilindro de vidrio, la punta elimina toda la muestra del interior del cilindro de la jeringa y minimiza así la contaminación cruzada. Esta característica es especialmente útil con muestras heterogéneas, ya que reduce la posibilidad de que se produzca un depósito y provoca que el émbolo se congele.
- Es la opción rentable para aplicaciones de muestreador automático CTC PAL
- Ofrece un gran rendimiento en el uso diario para las inyecciones de GC, pues tiene una relación calidad-precio excepcional
- Punta de émbolo de PTFE mecanizada de precisión que crea un sellado sin fugas
- El ajuste hermético en el cilindro de vidrio minimiza la contaminación cruzada
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
22s G | |
0,13 mm | |
0,71 mm | |
2 pulg | |
29,99 bar (1000 psi) | |
50 °C | |
1702 N | |
20 °C | |
25 μl | |
Cementada |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,005 in | |
0,02 in | |
Inyecciones para muestreador automático para GC | |
Jeringa S-Line | |
122 °F | |
68 °F | |
3 | |
Unidad | |
Romo |