Learn More
Hamilton™ Jeringas de aguja fija Gastight™ serie 1800
La versión del émbolo reforzada de las jeringas de la serie 1700 es ideal para la dispensación de volúmenes de 1 μl hasta 500 μl.
Marca: Hamilton™ 84887
Detalles adicionales : Peso : 0.79380kg
Descripción
Acoplado a la brida de la jeringa hay un soporte de jeringa azul. El soporte de jeringa proporciona una zona para sujetar la jeringa que no calentará el cilindro, algo que provocaría inexactitudes en la dispensación. Además, proporciona soporte para émbolos de pequeño volumen que tienden a doblarse durante la inyección. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja.
Terminaciones de jeringa de la serie 1800
- Aguja fija (N): en jeringas de volumen bajo, las agujas están cementadas al cuerpo de la jeringa de vidrio en un punto que se corresponde con la marca de graduación cero. Con esta terminación, el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja. No esterilizables en autoclave. El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario.
- Estilos de punta de aguja
- Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 22
- Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin perforación se recomienda para la penetración de septum. Calibres disponibles: 26 & 22
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
22s G | |
0,0059 in | |
0,0283 in | |
2,3 mm | |
0,72 mm | |
2 pulg | |
68,9 bar (1000 psig) | |
50 °C | |
1825 | |
10 °C | |
250 μl | |
Cementada |
Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo) | |
0,091 in | |
0,15 mm | |
0,305 in | |
7,75 mm | |
Volúmenes de dispensación de 1 μl a 500 μl | |
Aguja cementada, estanca a los gases | |
122 °F | |
50 °F | |
2 | |
1/paq. | |
2 |