Learn More
Hamilton™ 1700 Series Gastight™ Gel Loading Syringes: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length: RN Termination, 2.75 in. (70mm) Needle Length
Syringes are designed to work for multiplex DNA sequencing applications
Marca: Hamilton™ 78631
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Las agujas son ajustables, 25 mm de longitud
- Aguja de extremo romo
- Permite una recarga más rápida y precisa y una excelente reproducibilidad
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Diseñadas para aplicaciones de secuenciación múltiple de ADN | |
6,9 cm | |
3 |
0,3 mm | |
2,75 in | |
Aguja de repuesto |