Learn More
Olympus™ Halogen Lamp Bulb
Descripción
- Base: G6.35 GY6.35 GZ6.35 2-PIN
- Bulb Shape: T4 Bulb
- Finish: CLEAR
- Lumens: 2500
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de bombilla | T4, Halogen |
| Vida útil de la lámpara | 1000K |
| Longitud (métrico) | 44 mm |
| Tipo de iluminación | Halógeno |
| Tensión | 12 V |
| Vataje | 100 w |