Learn More
Terc-butóxido de hafnio, 99,9 % (base metálica sin Zr), < 0,5 % de Zr, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11314887
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2172-02-3
MFCD00070458
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
2172-02-3
MFCD00070458
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Hafnium tert-butoxide
Punto de fusión 2°C
Color Amarillo
Densidad 1.15 g/mL
Punto de ebullición 90°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación 28°C (82°F)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica sin Zr), < 0,5 % de Zr
Fórmula molecular C9H24O3Y
Fórmula lineal Hf[OC(CH3)3]4
Cantidad 50 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo yttrium isopropoxide
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons, reacts with alcohols, ketones, and esters
Clave InChI NREVZTYRXVBFAQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O.CC(C)O.CC(C)O.[Y]
Nombre IUPAC propan-2-ol; itrio
Peso molecular (g/mol) 269.19
PubChem CID 85308566
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.94
Porcentaje de pureza 99.9%
Forma física Líquido