Learn More
Hafnio, solución estándar plasmática, Specpure™, Hf 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
51.17 EUR hasta el 2024-06-28
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21649" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Hafnium plasma standard solution |
Concentración | HfCl2O in 5% HCl |
Nombre de nota | Hf 1000μg/mL |
Cantidad | 50 mL |
Número UN | UN1789 |
Grado | Specpure™ |
Forma física | Líquida |