Learn More
H-2Kb Mouse anti-Mouse, PE, Clone: AF6-88.5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
84.03€ - 334.00€
Especificaciones
| Antígeno | H-2Kb |
|---|---|
| Clon | AF6-88.5 |
| Concentración | 0.2mg/mL |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
15800749
|
BD Biosciences
561072 |
25 μg |
84.55€ 84.03€ / cada uno Ahorro 0.52€ 0.62% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
15807288
|
BD Biosciences
553570 |
0.1 mg |
334.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The AF6-88.5 antibody reacts with the H-2Kb MHC class I alloantigen. Reactivity with other haplotypes (e.g., d, f, j, k, p, q, r, s, u, v) has not been observed.
Especificaciones
| H-2Kb | |
| 0.2mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Mouse | |
| Mouse C57BL splenocytes | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| AF6-88.5 | |
| Flow Cytometry | |
| PE | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG2a κ | |
| Affinity Purified |
For Research Use Only.