Learn More
H-2Kb Mouse anti-Mouse, PE, Clone: AF6-88.5, BD
Código de producto. 15800749
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15800749 25 μg cada uno
15807288 0.1 mg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15800749 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 561072
Mouse Monoclonal Antibody
The AF6-88.5 antibody reacts with the H-2Kb MHC class I alloantigen. Reactivity with other haplotypes (e.g., d, f, j, k, p, q, r, s, u, v) has not been observed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno H-2Kb
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AF6-88.5
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse C57BL splenocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.