Learn More
H-2Kb Mouse anti-Mouse, PE, Clone: AF6-88.5, BD
Código de producto. 15807288
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
25 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15807288 0.1 mg cada uno
15800749 25 μg cada uno
2 options
Código de producto. 15807288
Marca: BD Biosciences 553570
Mouse Monoclonal Antibody
The AF6-88.5 antibody reacts with the H-2Kb MHC class I alloantigen. Reactivity with other haplotypes (e.g., d, f, j, k, p, q, r, s, u, v) has not been observed.
Host Species: Mouse
Clone: AF6-88.5
Isotype: IgG2a κ
Species Reactivity: Mouse
Immunogen: Mouse C57BL splenocytes
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno H-2Kb
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon AF6-88.5
Concentración 0.2mg/mL
Conjugado PE
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse C57BL splenocytes
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
Especies diana Mouse
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG2a κ
Mostrar más Mostrar menos
For Research Use Only.