Learn More
H-2K[k] Mouse anti-Mouse, FITC, Clone: 36-7-5, BD
Mouse Monoclonal Antibody
690.00€
Especificaciones
Antígeno | H-2K[k] |
---|---|
Clon | 36-7-5 |
Concentración | 0.5mg/mL |
Aplicaciones | Flow Cytometry |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15827298
|
BD Biosciences
553592 |
0.5 mg |
690.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
The 36-7-5 antibody reacts with the H-2K[k] MHC class I alloantigen. Cross-reactivity with splenocytes of SJL/Hsd mice has not been observed by flow cytometric analysis. Reactivity with other haplotypes (e.g., b, d, q) has not been observed.
Especificaciones
H-2K[k] | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Mouse | |
A.AL mouse splenocytes | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
36-7-5 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.