Learn More
Notrax Guzzler™ Absorbent Barrier Carpet Mat
Notrax Guzzler™ Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter. The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture.
32.10€ - 257.00€
Especificaciones
Color | Gris |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Alfombrillas industriales y comerciales |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17761978
|
Notrax
166S0023GY |
90 cm | 60 cm |
32.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17721988
|
Notrax
166S0034GY |
120 cm | 90 cm |
75.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17781988
|
Notrax
166S0035GY |
150 cm | 90 cm |
95.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17741998
|
Notrax
166S0046GY |
180 cm | 120 cm |
154.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17702008
|
Notrax
166S0310GY |
300 cm | 90 cm |
193.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17762008
|
Notrax
166S0410GY |
300 cm | 120 cm |
257.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Tough, long-lasting carpet mat with raised rubber borders on all 4 sides acts as a containment barrier and can hold up to 6 liters of water per square meter
- The raised waffle pattern works double duty to remove and trap dirt and moisture
- Rubber reinforced borders and backing provide maximum strength
- Cleated backing minimizes movement on all surfaces and keeps mat elevated allowing wet hard floors to dry underneath
Especificaciones
Gris | |
Polipropileno | |
Alfombrillas industriales y comerciales |