Learn More
Clorhidrato de guanidina (cristales incoloros a blancos), Fisher BioReagents™
Para el aislamiento de ARN a partir de extractos celulares
48.75€ - 82.85€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Clorhidrato de guanidina |
---|---|
CAS | 50-01-1 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ≥99,5 % |
Sinónimo | clorhidrato de guanidina |
Índice Merck | 15, 4597 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10071503
|
Fisher Bioreagents
BP178-500 |
500 g |
48.75€
500 g |
Fecha estimada de envío: 06-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10543325
|
Fisher Bioreagents
BP178-1 |
1 kg |
82.85€
1 Kg |
Fecha estimada de envío: 11-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Para el aislamiento de ARN a partir de extractos celulares
El clorhidrato de guanidina es un agente desnaturalizante de proteínas fuerte utilizado en el aislamiento del ARN de extractos celulares. La actividad de la ARNasa se inhibe en presencia de este reactivo.Especificaciones
Clorhidrato de guanidina | |
≥99,5 % | |
15, 4597 | |
CH6ClN3 | |
Sólido | |
≥99,5 % |
50-01-1 | |
clorhidrato de guanidina | |
178 °C | |
95,53 | |
Blanco |