Learn More
Cytiva Columnas GSTrap™ FF: 7 x 25 mm
Purifies GST-tagged proteins in one step
Marca:  Cytiva 17-5130-02
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10248704
  • 177.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas extraídas
  • Preempaquetado con Glutathione Sepharose™ media
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
  • Dimensiones del lecho: 7 × 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 4ml/min
Medios
  • Matriz: 4 % de agarosa altamente entrecruzada
  • Lingando: Glutatión y brazo de ligadura de 10-carbono
  • Capacidad de unión: > 10 mg/ml
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 3 a 12
Especificaciones
Especificaciones
1 ml
7 mm
<4 ml/min
De 3 a 12
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
90 μm
Para la purificación de proteínas etiquetadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión y para la preparación de extracto citoplasmático
Glutatión y brazo de ligadura de carbono 10 brazo del vinculador de carbono
0,27 in
Las columnas GSTrap FF son columnas de Fast Flow de glutatión Sepharose preembaladas para una purificación rápida, cómoda y en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST).
Polipropileno
Agarosa muy entrecruzada al 4 %
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
2 x 1 ml
GSTrap FF
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • GSTrap 1 ml, 2 x 1 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol