Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B Prepacked Columns: 16 x 25mm
For fast and simple purification of GST-tagged proteins
Marca: Cytiva 28-4017-47
Detalles adicionales : Peso : 0.53000kg
Descripción
- Preempaquetado con Glutathione Sepharose™ 4B media, con un ligando de glutatión acoplado a 4 % de agarosa.
- Puede usarse con jeringa, bomba peristáltica o ¨A¨un sistema de cromatografía de diseño KTA.
- Purifica proteínas marcadas con GST de lisados bacterianos y otras glutationas S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión.
- Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
- Velocidad de flujo: < 20ml/min
- Tamaño de partícula medio: 90 μm
- Matriz: 4 % de agarosa altamente entrecruzada
- Capacidad de unión: > 25 mg hígado de caballo GST/ml
- Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 4 a 13
Especificaciones
5 ml | |
16 mm | |
<20 ml/min | |
De 4 a 13 | |
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 % | |
De 45 a 165 μm | |
Las columnas GSTrap 4B se utilizan para la purificación de proteínas marcadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión. Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas | |
Glutatión |
0,62 in | |
4Las columnas GSTrap B son 4columnas glutatión Sepharose B preempaquetadas para una purificación conveniente y de alta capacidad en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST). | |
Polipropileno | |
Agarosa muy entrecruzada al 4 % | |
5 bar (0,5 MPa, 70 psi) | |
1 x 5 mL | |
GSTrap 4B |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- GSTrap 4B 5 ml, 1 x 5 ml
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P235-Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: ethanol