Learn More
Cytiva GSTrap™ 4B Prepacked Columns: 16 x 25mm
For fast and simple purification of GST-tagged proteins
Marca:  Cytiva 28-4017-48
Detalles adicionales : Peso : 0.12870kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11575125
  • 1252.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Preempaquetado con Glutathione Sepharose™ 4B media, con un ligando de glutatión acoplado a 4 % de agarosa.
  • Puede usarse con jeringa, bomba peristáltica o ¨A¨un sistema de cromatografía de diseño KTA.
  • Purifica proteínas marcadas con GST de lisados bacterianos y otras glutationas S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión.
  • Dimensiones del lecho: 16 x 25 mm
  • Velocidad de flujo: < 20ml/min
  • Tamaño de partícula medio: 90 μm
Medios
  • Matriz: 4 % de agarosa altamente entrecruzada
  • Capacidad de unión: > 25 mg hígado de caballo GST/ml
  • Intervalo de funcionamiento de estabilidad de pH: de 4 a 13
Especificaciones
Especificaciones
5 ml
16 mm
<20 ml/min
De 4 a 13
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
45-165 μm
Las columnas GSTrap 4B se utilizan para la purificación de proteínas marcadas con GST a partir de lisados bacterianos y otras glutatión S-transferasas o proteínas dependientes del glutatión. Las condiciones de elución suave preservan la antigenicidad y la función de las proteínas
Glutatión
0,62 in
4Las columnas GSTrap B son 4columnas glutatión Sepharose B preempaquetadas para una purificación conveniente y de alta capacidad en un solo paso de las proteínas marcadas con glutatión S-transferasa (GST).
Polipropileno
Agarosa muy entrecruzada al 4 %
5 bar (0,5 MPa, 70 psi)
5 x 5 mL
GSTrap 4B
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • GSTrap 4B 5 ml, 5 x 5 ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol