missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Columna GST GraviTrap™

Para la purificación de proteínas de fusión

Marca:  Cytiva 28-9523-60

Detalles adicionales : CAS : 64-17-5 Peso : 0.69300kg


Código de producto. 11525804

  • 672.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Contiene diez columnas desechables precargadas con 2 ml de glutatión Sepharose 4B
  • Cómodas columnas de flujo por gravedad preempaquetadas
  • Permite la purificación directa de lisados celulares aclarados y no aclarados
  • Produce hasta 20 mg de proteínas puras por columna
  • Las proteínas marcadas con GST se recuperan en condiciones de elución leve (glutatión 10 mm), lo que preserva la funcionalidad de las proteínas
  • La capacidad de unión de las columnas GST GraviTrap preempaquetadas varía con la naturaleza de la proteína marcada y las condiciones exactas de unión utilizadas.

Especificaciones

Especificaciones

2 ml
0,59 in
GST GraviTrap contiene 10 columnas desechables precargadas con 2 ml de glutatión Sepharose 4B, suficiente para la purificación de hasta 20 mg de proteína de fusión.
De 4 a 13
Entre 4 °C y 30 °C, etanol al 20 %
10 x 2 mL
GST GraviTrap
Hasta 20 mg de glutatión recombinante S-transferasa (rGST)
15 mm
Polipropileno
Agarosa al 4 %
45-165 μm
Para una purificación manual rápida y sencilla de proteínas marcadas con GST por flujo por gravedad
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
Seguridad y manipulación

Seguridad y manipulación

Nombre del producto
  • GST gravitrap

Palabra de advertencia
  • Atención

Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3

Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.

Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.

Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol

SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales