Learn More
Cytiva GST Gene Fusion System pGEX Vectors
Designed for inducible, high-level intracellular expression of genes or gene fragments as fusions with Schistosoma japonicum GST
Marca: Cytiva 28-9546-53
Detalles adicionales : Peso : 0.01200kg
Descripción
- Ofrece un promotor tac para la expresión químicamente inducible de alto nivel de proteínas recombinantes marcadas con GST
- Ofrece un gen interno laq1q para su uso en cualquier huésped de E. coli
- Con los sitios de reconocimiento de la proteasa PreScission™, la trombina o el factor Xa para escindir de la proteína diana del producto de fusión
- Los vectores proporcionan los tres marcos de lectura traslacional que comienzan con el sitio de restricción EcoRI
- Puede utilizar una amplia variedad de cepas hospedantes E. coli de clonación y expresión
- PGEX-1LT EcoRI/BAP es un vector precortado EcoR1, tratado con fosfatasa para prevenir la autoligación, listo para la inserción génica
- PGEX-2TK introducirá un sitio cinasa específico que permite la proteína de fusión debe etiquetarse con [γ-32P]ATP utilizando proteína cinasa
Especificaciones
2T | |
25 μg | |
Diseñado para la expresión intracelular inducible de alto nivel de genes o fragmentos de genes como fusiones con Schistosoma japonicum GST | |
Vector pGEX |