Learn More
Growth Hormone Mouse, Clone: SPM106, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  EnquireBio 2688-MSM3X-P1
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15900098
  • 510.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 08-07-2024
para ver el stock
Especificaciones
Growth Hormone
Cytoplasmic
SPM106
Unconjugated
NP_072053
Mouse
20kDa
Protein A/G Purified
RUO
2688
IgG2b
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
GH1
A recombinant human Growth Hormone (GH) fragment (aa58-187)
Pituitary cells or Pituitary
100 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.