Learn More
Merck Accesorios de soportes de filtro de vidrio de 90 mm
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca: Merck XX1014745
583.79 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.61730kg
Descripción
Estos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración de vacío de vidrio Millipore o proporcionar una configuración alternativa. Este elemento es una pieza de accesorio para los kits de soportes de filtro de vidrio de todo Millipore y el kit MilliSolve.Especificaciones
Transparente | |
Fondo estándar | |
Vidrio de borosilicato | |
4 L |