Learn More
Merck Accesorios de soportes de filtro de vidrio de 90 mm
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Marca:  Merck XX7100004
87.40 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10217870
  • 94.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas de vidrio de borosilicato
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de conducción
Silicona
1,4m
0,476 cm
Soporte de filtro de vidrio EMD Millipore de 90 mm
Tubos de conducción
0,1875 in