Learn More
SPEX™ SamplePrep Grinding Vial Accessory Packages
Contains everything necessary to run Small/Mid-size/Large grinding vials in the LargeFreezer/Mill™
Marca: Cole-Parmer™ 6870L
Detalles adicionales : Peso : 3.00000kg
Descripción
Paquete de accesorios pequeños
- Recomendado cuando se utilizan viales de molienda pequeños en el Freezer/Mill grande
- Compatible con: Juego de viales de molienda pequeños 6751, juego de viales pequeños de policarbonato 6761, juego de viales de molienda pequeños con poco cromo 6771
- Recomendado cuando se utilizan viales de molienda medianos en el Freezer/Mill grande
- Compatible con: Juego de viales de molienda de tamaño medio 6881, juego de viales de molienda de tamaño medio 6883 con poco Cr y juego de viales de policarbonato de tamaño medio 6885
- Recomendado cuando se utilizan viales de molienda grandes en el Freezer/Mill grande
- Compatible con: Juego de viales de molienda grandes 6801 y juego de viales de molienda grandes 6871 sin cromo
Especificaciones
Pack de accesorios | |
Vial de molienda SamplePrep™, juego de viales | |
Abridor de viales y extractor grande para viales y gradillas de viales | |
Grande |