Learn More
SPEX Certiprep™ Grinding cylinder Geno/Grinder Ceramic
Useful for mixing samples for extraction methods such as pesticide residue analysis or extracting oil from fish and seafood.
Marca: SPEX Certiprep™ 2185
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Químicamente inertes
- El extremo de corte angular ayuda a separar la matriz de muestras y garantiza una homogeneización de calidad y la maximización de las tasas de extracción
Especificaciones
5 o 15 ml | |
4 x 8 mm | |
Se utilizan dos cilindros vial de muestra | |
Bolsas de 100 |