Learn More
Deutsch Neumann™ Separadores de caucho natural de color gris
Excelentes para el uso general de laboratorio. Los separadores de caucho gris Deutsch Neumann™ para filtración (GUKO) se han fabricado a partir de caucho natural.
Marca: Deutsch Neumann™ 2010051
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
Descripción
- Durómetro 40 Shore A
- Excelente flexibilidad en frío
- Alta resistencia a la tracción y resistencia
Especificaciones
Gris | |
1 unidad | |
34 mm | |
33 mm |
Caucho natural | |
Separadores | |
53 mm |