Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural de color gris
Para el cierre seguro de aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural gris Deutsch Neumann™ son aptos para uso general.
Marca: Deutsch Neumann™ 1010147
Detalles adicionales : Peso : 2.44000kg
Descripción
- Conforme a DIN 12 871
- Durómetro 40 Shore A
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Gris | |
40 mm | |
55mm | |
Caucho natural |
Tapón | |
47mm | |
1 por unidad |