Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de caucho natural de color gris
Para el cierre seguro de aparatos de laboratorio. Los tapones de caucho natural gris Deutsch Neumann™ son aptos para uso general.
Marca:  Deutsch Neumann™ 1010129
Detalles adicionales : Peso : 0.02700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10129990
  • 1.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conforme a DIN 12 871
  • Durómetro 40 Shore A
  • Disponibles en una amplia gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
Gris
30 mm
35mm
Caucho natural
Tapón
29mm
1 por unidad