Learn More
Varilla de grafito, 3,05mm (0,12 in) de diámetro x 305 mm (12 in) de longitud, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
237.00€ - 897.00€
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11430341
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
040765.KM
25 Pc.
237.00€
paquete de 25
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
En stock
para ver el stock
11440341
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
040765.KN
100 Pc.
897.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Graphite rod is used in computer brushes, anodes, arc lamps, carbon coating, cathode ray tubes, and moderator in nuclear piles. It is used for high-temperature crucibles, as a lubricant and in lead pencils. Graphite rod coated with Th(IV), plays an useful application for ion selective electrode based on thorium oxinate complex. It is also essential for the preparation of lead(II)-selective PVC-coated graphite rod electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Escobillas de conmutador, ánodos, lámparas de arco, revestimientos de carbono, tubos de rayos catódicos, moderador en reactores nucleares