Learn More
Vitlab™ Graduated Stacking Pitchers
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Color:
Amarillo
Rojo
Verde
Descripción
- Disponibles en cuatro colores distintos
- Con asa estable y escala impresa de fácil lectura en ambos lados
- Se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Color | Amarillo |
Diámetro interior (métrico) | 100 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | Polipropileno |
Intervalo de graduación | 10 ml |
Altura (métrico) | 140 mm |
Cantidad | 12/paquete |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Graduated | Sí |