Learn More
BUCHI Juego de tubos de muestras de vidrio graduados con 0,3 ml de volumen residual
Utilice estos tubos para una gran variedad de aplicaciones de concentración paralela. El juego de tubos de muestras de vidrio graduados BUCHI™ con 0,3 ml de volumen residual está diseñado para su uso con el sistema Syncore™ R-12 Analyst.
Marca:  BUCHI 046072
Detalles adicionales : Peso : 2.00000kg
Código de producto. 12856723
  • 1290.00€ / paquete de 12
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Juego de 12 tubos de vidrio
  • Para su uso con el sistema Syncore R-12 Analyst
  • Para volúmenes de trabajo de hasta 120 ml
  • Volumen residual: 0,3 ml
Especificaciones
Especificaciones
Para la gradilla Crystal Analyst R-12 de 12 × 120 ml
Vidrio