Learn More
Fisherbrand™ Grade 904 Special Purpose Blotting Paper
Código de producto. 11769895 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
150 x 300 mm
200 x 200 mm
220 x 220 mm
500 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 11769895
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Determinación de la absorción de agua.
  • Weight:190g/m2
  • Absorption:300mL/cm2
  • Thickness: 0.41mm
  • Capillary absorption: 88 to 93mm (klemm)
Applications:
  • Determination of absorption of water in production of sized paper according to Cobb method
  • Testing of the formation of sheets in the cellulose paste industry
Especificaciones
Longitud (métrico) 200 mm
Anchura (métrico) 200 mm
Dimensiones (L x An) 200 x 200 mm
Formato Hoja
Para utilizar con (aplicación) Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry
Cantidad de embalaje 100 Pk.
Grado 904
Grosor (métrico) 0.41 mm