Descripción
- Thickness : 0.40mm
- Absorption : 490mL/cm2
- Capillar absorption : 75 - 85mm (klemm)
- Weight : 255g/m2
Certifications
ISO EN 20535
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Blotting Paper |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Material | Papel |
| Absorbencia | 490ml/cm2 |
| Peso base | 255g/m2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO EN 20535 |
| Para utilizar con (aplicación) | Determination of absorption of water |
| Grosor (métrico) | 0.4 mm |