Descripción
- Peso: 255g/m2
- Absorción: 490 ml/cm2
- Grosor: 0,40mm
- Absorción capilar : de 75 a 85 mm (Klemm)
Aplicaciones:
- Determinación de la absorción de agua en la producción de papel de tamaño según el método Cobb
- Prueba de la formación de láminas en el sector de la pasta de celulosa
Certifications
ISO EN 20535
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 220 mm |
| Anchura (métrico) | 220 mm |
| Dimensiones (L x An) | 220 x 220 mm |
| Formato | Hoja |
| Para utilizar con (aplicación) | Determination of absorption of water in the production of sized Paper according to the Cobb test, testing of the formation of sheets in the Cellulose paste industry |
| Cantidad de embalaje | 100 Pk. |
| Grado | 903 |
| Grosor (métrico) | 0.4 mm |